Learn More
Ammoniumthiosulfat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10745642 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10432180 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10048329 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745642 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391665000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80 €
    34.50 € / 500 Gramm
    Sparen 2.30 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-18-8 | H8N2O3S2 | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-18-8
Summenformel H8N2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00015965
Synonym ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thiosulfate
Schmelzpunkt 150.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Iodimetry)
Strukturformel (NH4)2S2O3
Merck Index 15, 559
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 63.1% (20°C) - 71.0% (70°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 96%
Güte Rein