Learn More
Ammoniumthiosulfat, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium thiosulfate finds application for leaching of gold and silver since it forms strong complexes. It is widely utilized as a photographic fixing agent, which acts quicklier than sodium thiosulfate fixers. It serves as a fertilizer. It acts as an additive to coal-waste mixtures to inhibit the formation of dangerous dioxins and furans. It is used as an analytical reagent in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammoniumthiosulfat findet Anwendung beim Auslaugen von Gold und Silber, da es starke Komplexe bildet. Es wird häufig als photographisches Fixiermittel verwendet, das schneller wirkt als Natriumthiosulfat-Fixiermittel. Es dient als Dünger. Es dient als Zusatzstoff für Kohleabfallgemische, um die Bildung gefährlicher Dioxine und Furane zu verhindern. Es wird als analytisches Reagenz in Laboren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Magnesium und Aluminium.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium thiosulfate |
| Schmelzpunkt | ∼180°C (decomposition) |
| pH | 6.0 to 6.5 |
| Menge | 100 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Dichte | 1.64 |
| Merck Index | 14,562 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol and diethyl ether. |
| Formelmasse | 148.2 |
| Reinheit (%) | ≥96% |