Learn More
Ammoniumtitanyloxalat-Monohydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764733 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764733 10 g Glasflasche 10 Gramm
10140452 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764733 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212730100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10580-03-7
Summenformel C4H8N2O9Ti
Molekulargewicht (g/mol) 275.98
MDL-Nummer MFCD00149620
InChI-Schlüssel VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV)
IUPAC-Name diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium titanyl oxalate monohydrate
Farbe Weiß bis Beige
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (NH4)2TiO(C2O4)2·H2O
Merck Index 10,584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 294.02
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium titanyl oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.