Learn More
Ammoniumtrifluoroacetat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15611580 10 g 10 Gramm
15621580 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15611580 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1783910G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Für HPLC, ≥ 99.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3336-58-1
Summenformel C2H5F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00012615,MFCD03095537
InChI-Schlüssel YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonym Ammoniumtriflouroacetat, Azanium2,2,2-Trifluoracetat, Ammoniumtrifluoroacetat, 2,2,2-Trifluoressigsäure, Azamethan, Essigsäure, Trifluor-, Ammoniumsalz 8ci9ci, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC-Name Azanium;2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumtriflouroacetat
Menge 10 g
Strukturformel CF3CO2NH4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 131.05 mol
Reinheit (%) ≥99 % (NT)