Learn More
Amodiaquin-Dihydrochlorid-Dihydrat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate |
| CAS | 6398-98-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O |
| Mehr anzeigen |