Learn More
Amodiaquin-N-Oxid, Mikromol™
Beschreibung
Amodiaquin-N-Oxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amodiaquine N-Oxide |
| CAS | 102391-07-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amodiaquine N-Oxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H22 Cl N3 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethyloxidoamino)methyl]-, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, N-oxide, Amodiaquine N-Oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22ClN3O2/c1-3-24(26,4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC[N+]([O-])(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O |
| IUPAC-Name | N-[[5-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]-2-Hydroxyphenyl]methyl]-N-ethylethanaminoxid |
| Mehr anzeigen |