Learn More
Amoxapin, TRC
Artikelnummer. 30138413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138413 10 g 10 Gramm
30135790 100 mg 100 Milligramm
17993605 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63423010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14028-44-5
Summenformel C17 H16 Cl N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 313.78
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
IUPAC-Name 8-Chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxapine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Formelmasse 313.0982