Learn More
Amoxicillin-Trihydrat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amoxicillin Trihydrate |
| CAS | 61336-70-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amoxicillin Trihydrate |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C16 H19 N3 O5 S . 3 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Amoxicillin Trihydrate, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[Amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxycillin trihydrate, (-)-6-[2-amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylic acid, 6-[D(-)-alpha-amino-p-hydroxyphenylacetamido]penicillanic acid, alpha-amino-p-hydroxybenzylpenicillin, 6-(p-hydroxy-alpha-aminophenylacetamido)penicillanic acid, p-hydroxyampicillin, amoxycillin, BRL-2333, Amoxicillin trihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Mehr anzeigen |