missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AMOZ-d5 |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 1017793-94-0 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 118°C to 120°C |
| Synonym | 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5, 4,4,5,a,a-Pentadeutero-3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.22 |
| Menge | 10 mg |
| Güte | Analysenstandard |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?