Learn More
Hanna Instruments™ Tragbarer Amperemeter, Simulator und Kali-brator, 4-20 mA, 12 VDC-Adapter, 1 m Kabel
Beschreibung
Dieser tragbare Simulator verfügt über einen großen LCD-Bildschirm zur Anzeige von Werten. Der Kommunikationsbus von der Prozessinstrumentierung kann in allen 4 Modi simuliert werden. Wählen Sie mit einem Schalter auf der Vorderseite zwischen den Betriebsarten „Drive“ und „Measurement''. Mit zwei Drehreglern können Sie den Strom schnell einstellen.
- Passiver Antriebs-/Kalibratormodus: Stellen Sie den mA-Stromwert ein und passen Sie das Prozessmessgerät entsprechend an
- Aktiver Antriebs-/Simulatormodus: Simulieren Sie den korrekten Stromwert und versorgen Sie den Bus über einen externen Adapter mit Strom
- Passiver Mess-/Prüfgerätemodus: Misst und zeigt die vom Prozessmessgerät übertragenen mA- (oder pH-) Werte an
- Aktiver Mess-/Prüfgerätemodus: Misst und zeigt die mA- (oder pH-) Werte an und versorgt den 4-20-mA-Bus mit Spannung
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 1-m-Anschlusskabel (3.3 Fuß), 9-V-Batterie, 12-V-Gleichstromadapter und Anweisungen |
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 83 x 40 mm (7.1 x 3.3 x 1.6 in.) |
| Gewicht (metrisch) | 320 g |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 11.3 oz. |
| Genauigkeit | ±0.01 mA, ±0.01 pH |
| Auflösung | 0.01 mA, 0.01 pH |
| Nachweisbereich | 2.00 bis 19.99 mA (Antriebsmodus), 0.00 bis 19.99 mA (Messmodus) |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 bis 122° F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
| Akkutyp | 9 V |
| Mehr anzeigen |