Learn More
Amphotericin B, Antibiotika-Lösung, MP Biomedicals
Artikelnummer. p-24634 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11410435 20 ml 20 Milliliter
11420435 50 ml 50 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11410435
Marke: MP Biomedicals 091672346
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Antibiotika-Lösung, Konzentration: 250 μg/ml effektiv gegen Hefe und Pilze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1397-89-3
Summenformel C47H73NO17
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
MDL-Nummer MFCD00877763
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Fungizone
PubChem CID 134129663
IUPAC-Name (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-Carbonsäure
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Menge 20 ml