Learn More
Amphotericin B, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11420892 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420892 250 mg 250 Milligramm
17660917 100 mg 100 Milligramm
11430892 500 mg 500 Milligramm
11440892 1 g 1 Gramm
11450892 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11420892 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219504383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 €
    187.95 € / 250 Milligramm
    Sparen 10.05 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1397-89-3 | Formula: C47H73NO17 | Weight: 924.09 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 1397-89-3 , 7732-18-5
Summenformel C47H73NO17
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
MDL-Nummer MFCD00877763
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Amphotericin B, Fungizone, Amphotericine B
PubChem CID 134129663
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Namenshinweis von Streptomyces sp.
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb
Menge 250 mg
IUPAC-Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
Formelmasse 924.1
Güte Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B