Learn More
Amphotericin B (gelbes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10477963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10477963 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10477963 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP928250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Amphotericin B ist ein Antibiotikum, das zur Kontrolle mikrobieller Kontamination in Gewebekulturanwendungen verwendet wird
  • Amphotericin B wirkt, indem es die Durchlässigkeit von Pilzplasmamembranen erhöht, was letztlich zum Zelltod führt
  • Wirksam in Konzentrationsbereichen von 0.25 bis 2.50 μg/ml
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Physikalische Form Fest
CAS 1397-89-3
Schmelzpunkt 170°C
Glührückstand < 0.5%
Verlust bei Trocknung < 5.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 900μg/mg
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Summenformel C47H73NO17
MDL-Nummer MFCD00877763
Merck Index 15, 582
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
IUPAC-Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
PubChem CID 134129663
Formelmasse 924.09
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.