Learn More
Amphotericin B (Gelbe Lösung/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10746254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
50 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
20 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10746254 50 mL Poly-Flasche 50 Milliliter
10346503 20 mL Poly-Flasche 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746254 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP264550
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Amphotericin B ist wirksam gegen Hefe und Pilze. Eine Antibiotika-Lösung, die in der Zellbiologie verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1397-89-3
Summenformel C47H73NO17
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
MDL-Nummer MFCD00877763
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC-Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Namenshinweis 250 μg/ml;
Physikalische Form Flüssigkeit
Verpackung Poly-Flasche
Sterilität Filter, sterilisiert
Farbe Gelb
Menge 50 mL
Siedepunkt 100 °C
Merck Index 15, 582
Formelmasse 924.1