Learn More
Ampicillin-Aminobenzolacetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30343198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343198 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343198 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6343755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin Amino-benzeneacetaldehyde
CAS 10001-82-8
Summenformel C24 H26 N4 O5 S
Menge 5 mg
Synonym (2R)-(2R)-2-Phenylglycyl-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl]-2-phenylglycinamide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (7CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, stereoisomer (8CI), Glycinamide, D-2-phenylglycyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-phenyl-, [2S-(2α,5α,6β)]-
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N4O5S/c1-24(2)18(23(32)33)28-21(31)17(22(28)34-24)27-20(30)16(14-11-7-4-8-12-14)26-19(29)15(25)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,15-18,22H,25H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,30)(H,32,33)/t15-,16-,17-,18+,22-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 482.55
Formelmasse 482.1624