Learn More
Ampicillin, wasserfrei Mikromol™
Artikelnummer. 17980896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980896 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980896 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0253.16
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ampicillin, wasserfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin
CAS 69-53-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ampicillin
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C16 H19 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ampicillin, anhydrous, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, CCI 5478, BRL-1341, Sultamicillin Impurity C, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B, Sultamicillin Tosilate Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 349.4
Menge 500 mg
Formelmasse 349,1096 g/mol