Learn More
Ampicillin-Trihydrat Mikromol™
Beschreibung
Ampicillintrihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ampicillin Trihydrate |
| CAS | 7177-48-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ampicillin Trihydrate |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C16 H19 N3 O4 S . 3 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ampicillin Trihydrate, BRL-1341 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-Phenylacetyl]Amino]-3,3-Dimethyl-7-Oxo-4-Thia-1-Azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carboxylsäure;Trihydrat |
| Mehr anzeigen |