Learn More
Ampicillin Trihydrate, TRC
Artikelnummer. 17934405
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934405 5 g 5 Gramm
17922155 1 g 1 Gramm
17914465 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17934405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6345385G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7177-48-2
Summenformel C16 H19 N3 O4 S . 3 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 403.45
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
SMILES O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin Trihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, D-(-)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), Aminobenzylpenicillin trihydrate, Ampicillin trihydrate, Polycillin, [D-(-)-α-Aminobenzyl]penicillin trihydrate, α-Aminobenzylpenicillin trihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Formelmasse 403.1413
Reinheit (%) >95%