Learn More
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-2430523 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1200 Stück
2100 Stück
3600 Stück
6000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17444502 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 1200 Stück
17899950 6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm) 6000 Stück
16615514 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 3600 Stück
16625514 12 x 12 in. 2100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17444502 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. AMEC0001
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbesserte Saugfähigkeit und wirtschaftliche Leistung dank des leichten Gewichts. Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher übertreffen das vergleichbare Standardgewicht der Cellulose/Polyester-Wischtücher in Saugfähigkeit. Sie eignen sich ideal zum Abwischen von Produkten vor der Einführung in den Reinraum.
  • Hergestellt aus robustem und haltbarem wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vliesstoff
  • Wirtschaftliches, leichtes Wischtuch, ideal zum Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in Reinraumumgebungen; bestens geeignet für weniger wichtige Anwendungen
  • Außergewöhnlich saugfähig im Verhältnis von Gewicht zu Kapazität
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
  • Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 6 und höher
  • Allzweck-Reinigung in den Branchen Biotechnologie, Pharmazie, Medizingeräte und ähnlichen Branchen
  • Für nicht scheuernde Anwendungen entwickelt
Bestellinformation
Basisgewicht:54,2 g/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm
Material Polyester-Zellulose
Extinktion Intrinsisch: 6,4 ml/g; Extrinsisch: 356 ml/m²
Flächengewicht 57
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 6
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum