Learn More
Contec™ Sterile Amplitude™ Kappa™ LE-Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16605534 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16605534 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 1000 Stück
16695524 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 16605534
Marke: Contec™ NWPZ0002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat in jedem Karton enthalten.
Entwickelt für Wischvorgänge in Umgebungen der ISO-Klasse 5. Sterile Contec™ Amplifikation™ Kappa™ LE-Wischtücher sind Wischtücher mit niedrigem Endotoxingehalt, die den FDA-Standard für bakterielle Endotoxine erfüllen, wobei Limulus-Amöbozyten-Lysat am Endotoxin-Grenzwert für medizinische Geräte bei <20 EU/Gerät verwendet wird.
  • Steriles, nicht-pyrogenisches Vlies-Wischtuch aus zellulosefreiem Lyocell (Viskose) und Polyestermaterial
  • Ideal zum Abwischen und Reinigen der Außenflächen von Geräten in der Biotechnologie-, pharmazeutischen und medizinischen Industrie
  • Die einzigartige Oberflächenstruktur ermöglicht eine effektive Reinigung und Partikelentfernung
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Hohe Kapazität und Anteil an Wasser- und Lösungsmittelsorbens
  • Gammabestrahlt gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6
Bestellinformation
Die sterile Verpackung besteht aus einem abziehbaren Außenbeutel und einem inneren linearen Abreißbeutel. Die aufgeprägte Chargennummer auf beiden Beutelversiegelungen ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Charge. Basisgewicht, 65 g/m2.
Compliance
Besteht den LAL-Test für Endotoxine (<20 EU/Gerät). Validiert gemäß 10-6 SAL nach den Richtlinien von AAMI/ISO 11137-Methode 1 für die Sterilisation von Medizinprodukten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Lyocell, Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Sterilität Steril