Learn More
Contec™ Sterile Amplitude™ Kappa™ LE-Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16695524 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16695524 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 1000 Stück
16605534 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 16695524
Marke: Contec™ NWPZ0001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat in jedem Karton enthalten.
Entwickelt für Wischvorgänge in Umgebungen der ISO-Klasse 5. Sterile Contec™ Amplifikation™ Kappa™ LE-Wischtücher sind Wischtücher mit niedrigem Endotoxingehalt, die den FDA-Standard für bakterielle Endotoxine erfüllen, wobei Limulus-Amöbozyten-Lysat am Endotoxin-Grenzwert für medizinische Geräte bei <20 EU/Gerät verwendet wird.
  • Steriles, nicht-pyrogenisches Vlies-Wischtuch aus zellulosefreiem Lyocell (Viskose) und Polyestermaterial
  • Ideal zum Abwischen und Reinigen der Außenflächen von Geräten in der Biotechnologie-, pharmazeutischen und medizinischen Industrie
  • Die einzigartige Oberflächenstruktur ermöglicht eine effektive Reinigung und Partikelentfernung
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Hohe Kapazität und Anteil an Wasser- und Lösungsmittelsorbens
  • Gammabestrahlt gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6
Bestellinformation
Die sterile Verpackung besteht aus einem abziehbaren Außenbeutel und einem inneren linearen Abreißbeutel. Die aufgeprägte Chargennummer auf beiden Beutelversiegelungen ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Charge. Basisgewicht, 65 g/m2.
Compliance
Besteht den LAL-Test für Endotoxine (<20 EU/Gerät). Validiert gemäß 10-6 SAL nach den Richtlinien von AAMI/ISO 11137-Methode 1 für die Sterilisation von Medizinprodukten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Quiltec™ I Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Lyocell, Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Abwischen von Produkten und die Reinigung von Geräteoberflächen in sterilen Bereichen
Sterilität Steril
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.