Learn More
Contec™ Amplitude™ Optic Wipes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17258730 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
Packungsgröße:
12500 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17258730 9 x 9 in. 12500 Stück
1 options
Artikelnummer. 17258730
Marke: Contec™ C699
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optische Wischtücher aus 100 % Vliesstoff mit langen Heftfasern, nicht abrasiver Oberflächenstruktur, geringen Mengen extrahierbarer Substanzen und nur mäßiger Partikelerzeugung, saugfähig und optisch geeignet zur Reinigung empflindlicher Teile und Auskleidung von Oberflächen und Tabletts
  • Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 6-8
  • Lange Heftfasern erzeugen ein nichtabrasives, saugfähiges Wischtuch
  • Vlieswischtücher mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
  • Nur moderate Partikelbildung
    • Ideal für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen
  • Speziell zur Reinigung optischer Produkte und elektronischer Mikrominiaturkomponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Zellulose
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prozesswerkzeuge und andere Ausrüstung