Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Bodenwischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 16 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Teil des VertiKlean™ MAX™ Bodenwischtuch-Systems
- Zum schnellen und einfachen Wischen von Böden, Wänden und anderen flachen Oberflächen in kontrollierten Umgebungen
- Kann zum Auftragen von Desinfektionslösungen auf Oberflächen verwendet werden
- Entfernt Kontaminationen leicht aus der Umgebung
- Durch gesättigte Wischtücher entfällt die Notwendigkeit eines Eimers und Auswringers
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vliesstoff Cellulose/Polyester Mop |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Breite (metrisch) | 40,6 cm |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 16 in. |
| Verpackungsmenge | 50/Packung, 20 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |