Learn More
Contec™ Amplitude™ Standard Weight Heißsiegel-Stricktücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17983752 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
75 Tücher/Beutel, 16 Beutel/Karton.
Packungsgröße:
1200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
17983752 75 Tücher/Beutel, 16 Beutel/Karton. 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983752 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. AMVS0001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reinigt Oberflächen effektiv und ohne Kratzer. Contec™ Amplitude™ Standard Weight Heatseal Knit Wipes werden aus einem aus Filament-Polyester gestrickten Gewebe hergestellt, das für eine weiche, strukturierte Oberfläche sorgt.
  • Weiche, strukturierte Wischoberfläche für effektive Reinigung ohne Kratzer
  • Laserschnitt, der die Fasern an den Rändern versiegelt.
  • Hergestellt aus einem aus Filamentpolyester gestrickten Stoff.
  • Verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 4 zur weiteren Reduzierung der Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Heißsiegel-Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,86 cm
Material Polyester
Kanten Laserschnitt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge 75 Tücher/Beutel, 16 Beutel/Karton.