Learn More
Contec™ Amplitude™ StandardWeight Gestrickte Feuchttücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16011412 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Packungsgröße:
1800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16011412 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 1800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16011412 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. AMVL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 €
    420.52 € / 1800 Stück
    Sparen 72.48 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amplitude™ StandardWeight Knitted Wipes sind Polyester-Interlock-Stricktücher mit versiegelten Kanten.
  • Amplitude Strick-Wischtücher sind leichte, aus 100 % Polyester bestehende Wischtücher aus Interlock-Strick, die eine weiche, strukturierte Oberfläche für eine effektive Reinigung ohne Kratzer bieten.
  • Die Strick-Wischtücher bestehen aus Endlosfaserpolyester.
  • Sie haben eine gute Saugfähigkeit für Lösungsmittel und besitzen eine äußerst geringe Anzahl an Partikeln und Fasern.
  • Die Feuchttücher werden gewaschen und verpackt. ISO Reinraum der Klasse 4 zur weiteren Reduzierung von Verunreinigungen.
  • Die Wischtücher sind lasergeschnitten, wodurch die Fasern an den Kanten versiegelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Lage 1-lagig