Learn More
Gonotec™ Ampullenöffner
Artikelnummer. 15954132
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Osmomat 3000
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15954132 Osmomat 3000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15954132 Lieferant Gonotec™ Lieferanten-Nr. 30.9.1050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit dem Osmomat™ 3000
  • Öffnet Ampullen sicher an ihrem Bruchpunkt
Spezifikation
Produkttyp Ampullenöffner
Zur Verwendung mit (Geräte) Osmomat 3000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffnen von Ampullen