Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amprenavir
Code produit. 17261166 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100 Milligramm
25 Milligramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17261166
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 466980250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 161814-49-9 | C25H35N3O6S, C25H35N3O6S | 505.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161814-49-9
Summenformel C25H35N3O6S
Spécification
Chemischer Name oder Material Amprenavir
Menge 25 mg
Formelmasse 505,63
InChI-Schlüssel YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CCOC1)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-Name (3S)-oxolan-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-methylpropyl)4-aminobenzenesulfonamido]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 505.63
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis