Learn More
Amproliumhydrochlorid, Mikromol™
Product Code. 17963036
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17963036 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17963036 Supplier Mikromol Supplier No. MM1772.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Amproliumhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Amprolium hydrochloride
CAS 137-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amprolium hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
IUPAC-Name 5-[(2-Methylpyridin-1-ium-1-yl)Methyl]-2-Propylpyrimidin-4-Amin;Chlorid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 315.24
Menge 250 mg
Formelmasse 314,1065 g/mol