Learn More
Beckman Coulter AMPure XP-Perlen für DNA-Reinigung
Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences ProdukteDescripción
- Da keine Zentrifugation oder Filtration erforderlich ist, AMPure können XP-Reagenzien problemlos in manuellen und automatisierten 96- oder 384-Well-Formaten verwendet werden.
Especificaciones
Especificaciones
| Fassungsvermögen | 5 mL |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Produkttyp | DNA-Reinigungsreagenz |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?