Learn More
Beckman Coulter AMPure XP-Perlen für DNA-Reinigung
Artikelnummer. 31723140 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 mL
60 mL
450 mL
Packungsgröße:
450 Milliliter
5 Milliliter
60 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31723140 5 mL 5 Milliliter
31723106 60 mL 60 Milliliter
31723123 450 mL 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Siehe SDS
Artikelnummer. 31723140 Lieferant Beckman Coulter Lieferanten-Nr. A63880
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Siehe SDS
Das AMPure XP-Reagenz, Teil unserer SPRI-Reagenzienfamilie, ist ein hocheffizientes, leicht automatisiertes PCR-Reinigungssystem, das hochwertige DNA liefert, ohne Salz zu übertragen.
  • Da keine Zentrifugation oder Filtration erforderlich ist, AMPure können XP-Reagenzien problemlos in manuellen und automatisierten 96- oder 384-Well-Formaten verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 mL
Isolation Technology Magnetic Bead
Produkttyp DNA-Reinigungsreagenz