Learn More
Amrinone, TRC
Artikelnummer. 30339933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339933 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA635000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amrinone
CAS 60719-84-8
Summenformel C10 H9 N3 O
Menge 500 mg
Synonym [3,4'-Bipyridin]-6(1H)-one, 5-amino-, 5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one, 3-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,2-dihydro-2-pyridone, 5-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine], AWD 08-250, Amrinone, Cartonic, Cordemcura, Inamrinone, Vesistol, Win 40680, Wincoram
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
SMILES NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
IUPAC-Name 3-Amino-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 187.2
Formelmasse 187.0746