Learn More
Amsacrinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30347502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347502 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA898600100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amsacrine Hydrochloride
CAS 54301-15-4
Summenformel C21H19N3O3S . HCl
Menge 100 mg
Synonym N-[4-(9-acridinylamino)-3-methoxyphenyl]-Methanesulfonamide monohydrochloride (9CI), 4’-(Acridin-9-ylamino)-3'-methoxymethanesulfonanilide hydrochloride, AMSA hydrochloride, N-[4-(9-Acridinylamino)-3-methoxyphenyl]methanesulfonamide hydrochloride, NSC 141549, m-AMSA hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H19N3O3S.ClH/c1-27-20-13-14(24-28(2,25)26)11-12-19(20)23-21-15-7-3-5-9-17(15)22-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-13,24H,1-2H3,(H,22,23);1H
SMILES Cl.COc1cc(NS(=O)(=O)C)ccc1Nc2c3ccccc3nc4ccccc24
IUPAC-Name N-[4-(Acridin-9-ylamino)-3-methoxyphenyl]methansulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 429.9