Learn More
Amtolmetin, TRC
Artikelnummer. 30339543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339543 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63535510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amtolmetin
CAS 87344-05-6
Summenformel C17H18N2O4
Menge 10 mg
Synonym N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, N-[[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, MED 5, McN 4366, Tolmetin Glycine Amide
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-11-3-5-12(6-4-11)17(23)14-8-7-13(19(14)2)9-15(20)18-10-16(21)22/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)NCC(=O)O)n2C
IUPAC-Name 2-[[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 314.34
Formelmasse 314.1267