Learn More
Agilent BioTek AMX-Kassette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16572102 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MFPX2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16572102
Marke: Agilent BioTek 1260035
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit dem AMX-Modul (PN 1260041) sind zwei Kassetten erforderlich. Der Anwender installiert Kassetten mit AMX-Verteilern (im Lieferumfang des AMX-Moduls enthalten). Für die Verwendung mit MFXP2R bestellen Sie zwei Kassetten (kein PN 1260041 erforderlich).
Abgabegeschwindigkeiten:
  • 96 Wells, 5 μL Kass, 10 μL/Well: 3 Sekunden
  • 96 Wells, 5 μL Kass, 20 μL/Well: 3,5 s
  • 384 Wells, 5 μL Kass, 5 μL/Well: 6,5 s
  • 384 Wells, 10 μL Kass, 10 μL/Well: 8 Sekunden
  • 384 Wells, 1 μL Kass, 1 μL/Well: 6 Sekunden
  • 1536 Wells, 1 μL Kass, 1 μL/Well: 21 Sekunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit < 5%
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2D- und 3D-Zellkultur bis zu Konzentrationsnormalisierungs-Assays, ELISA, Beadbasierte Assays und mehr
Zur Verwendung mit (Geräte) MFPX2
Enthält Zwei autoklavierbare 8-Kanal-Verteiler, Röhrchen-In-Röhrchen-Design
Präzision < 5 % VK
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz