missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amylase alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16865214 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16865214 150 μL 150 Mikroliter
16875214 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16865214

Marke: Proteintech 158451AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

15845-1-AP can recognize both AMY1 and AMY2.

Amylases are secreted proteins that hydrolyze 1,4-alpha-glucoside bonds in oligosaccharides and polysaccharides, and thus catalyze the first step in digestion of dietary starch and glycogen. The human genome has a cluster of several amylase genes that are expressed at high levels in either salivary gland or pancreas. It is an amylase isoenzyme produced by the salivary gland.

Spezifikation

Antigen Amylase alpha
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen AMY2A
Gen-Zugriffsnummer P04746
Gen-Alias AMY2A, Amylase, alpha, Pancreatic alpha amylase
Gensymbole AMY2A, Amy2a1, Amy2b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Amylase, alpha Fusion Protein Ag8605
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100043207, 279, 545562
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.