Learn More
Amylase alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16875214 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16875214 20 μL 20 Mikroliter
16865214 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16875214
Marke: Proteintech 158451AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
15845-1-AP can recognize both AMY1 and AMY2.
Amylases are secreted proteins that hydrolyze 1,4-alpha-glucoside bonds in oligosaccharides and polysaccharides, and thus catalyze the first step in digestion of dietary starch and glycogen. The human genome has a cluster of several amylase genes that are expressed at high levels in either salivary gland or pancreas. It is an amylase isoenzyme produced by the salivary gland.
Spezifikation
Antigen Amylase alpha
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen AMY2A
Gen-Zugriffsnummer P04746
Gen-Alias AMY2A, Amylase, alpha, Pancreatic alpha amylase
Gensymbole AMY2A, Amy2a1, Amy2b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Amylase, alpha Fusion Protein Ag8605
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100043207, 279, 545562
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG