Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (12-28)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 107015-83-8 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekulargewicht | 1955.18 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | Amyloid β-Protein (12-28) |