missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress β-Amyloid (12-28)

Artikelnummer. 16489508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489508 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489508 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1051

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress β-Amyloid (12-28) (Amyloid β-Protein (12-28)) is a peptide fragment of β-amyloid protein (β1-42). β1-42, a 42 amino acid protein , is the major component of senile plaque cores. β-Amyloid (12-28) shows aggregation properties. β-Amyloid (12-28) has the potential for Alzheimer’s disease research.

Spezifikation

CAS 107015-83-8
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekulargewicht 1955.18 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Synonym Amyloid β-Protein (12-28)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.