Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amyloid Beta (1-42), Hydrochlorid
Artikelnummer. 15477999
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15477999
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66591.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 4550.49
Produkttyp Amyloid beta (1-42), hydrochloride
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Nur für Forschungszwecke