Learn More
Thermo Scientific™ Anaerober Blutagar (Wilkins-Chalgren) mit Neomycin
Beschreibung
Isolierung, Kultivierung und/oder Empfindlichkeitstests zahlreicher anaerober Organismen aus klinischen Proben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerober Blutagar (Wilkins-Chalgren) mit Neomycin. Mit zusätzlichem Neomycin, einem Aminoglykosid-Antibiotikum, das das Wachstum der meisten gramnegativen, fakultativ anaeroben Bakterien hemmt und gleichzeitig das Wachstum vieler anderer anaerober Bakterien gestattet. Anaerober Blutagar (Wilkins-Chalgren) mit Neomycin ist eine Modifikation des von Wilkins und Chalgren beschriebenen Nährmediums1.
Verwenden Sie anaeroben Blutagar mit Neomycin für die Isolierung allgemeiner Anaerobier in klinischen Proben und für mikrobielle Empfindlichkeitstests von anaeroben Bakterien mit dem ROC-Verfahren (Receiver Operating Characteristic).
- Selektiv bei bestimmten anaeroben Organismen: Neomycin, ein Aminoglykosid-Antibiotikum, wirkt gegenüber vielen gramnegativen fakultativen Anaerobiern und Staphylokokken bakterizid. Es wurde dem Nährmedium zur Hemmung von Begleitflora hinzugefügt.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Beschreibung | Anaerober Blutagar (WC) mit Neomycin |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |
| Menge | 10 Stück/Packung |