Learn More
Thermo Scientific™ AnaeroBox Pot, Rectangular Lid
Artikelnummer. 15970527
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Rechteckiger Deckel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
15970527 Rechteckiger Deckel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15970527 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0025L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.95 €
    82.60 € / 1 Stück
    Sparen 2.35 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AnaeroBox pot, rectangular (2.5 L) lid
AnaeroBox pot, rectangular (2.5 L) lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2.5 L Container Lid
Enthält Rechteckiger Deckel