Learn More
TFA Dostmann Analog Maxima/Minima Thermometer
Código de producto. 12335153
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Kunststoff
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12335153
missing translation for 'mfr': TFA Dostmann 10.3014.02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
With the Maxima-Minima-Thermometer you always have three values in view at the same time: the current, the highest and the lowest temperatures. This device is weatherproof and the capillary is filled with a mercury-free, patented fluid. This product is entirely manufactured in Germany.
With the Maxima-Minima-Thermometer you always have three values in view at the same time: the current, the highest and the lowest temperatures. You can determine the observation period yourself. Just press the pushbutton to reset the display to the current temperature. This device is weatherproof and not only ideal for gardening and agriculture, but also for temperature monitoring of living rooms, greenhouses, wine cellars, storage rooms or freezers. The capillary is filled with a mercury-free, patented fluid. This product is entirely manufactured in Germany.
  • Weatherproof
  • Made in Germany
  • Display of current, highest and lowest temperature
  • With patented, mercury-free liquid
  • Suitable for indoor and outdoor use
Especificaciones
Material Kunststoff
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado