Learn More
TFA Dostmann Analoges Maxima/Minima-Thermometer
Artikelnummer. 16339773
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
16339773 Kunststoff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16339773 Lieferant TFA Dostmann Lieferanten-Nr. 10.3015.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die höchste und die niedrigste Temperatur. Dieses Gerät ist wetterfest und die Kapillare ist mit einer quecksilberfreien, patentierten Flüssigkeit gefüllt. Dieses Produkt wird vollständig in Deutschland hergestellt.
Mit dem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die höchste und die niedrigste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum können Sie selbst festlegen. Drücken Sie einfach den Knopf, um die Anzeige auf die aktuelle Temperatur zurückzusetzen. Dieses Gerät ist wetterfest und eignet sich nicht nur ideal für Gartenbau und Landwirtschaft, sondern auch zur Temperaturüberwachung von Wohnzimmern, Gewächshäusern, Weinkellern, Lagerräumen oder Gefrierschränken. Die Kapillare ist mit einer quecksilberfreien, patentierten Flüssigkeit gefüllt. Dieses Produkt wird vollständig in Deutschland hergestellt.
  • Wetterfest
  • Hergestellt in Deutschland
  • Anzeige der aktuellen, höchsten und niedrigsten Temperatur
  • Mit patentierter, quecksilberfreier Flüssigkeit
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Material Kunststoff