Learn More
Ohaus™ Analoger Mehrröhrchen-Vortexmischer VXMTAL
Artikelnummer. 15752239 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
3,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15752239
Marke: Ohaus™ 30392166
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der OHAUS™ analoge Mehr-Röhrchen-Vortexmischer VXMTAL eignet sich für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
  • Die praktisch angewinkelte Frontplatte verfügt über einen Wippschalter für den Betriebs-, Zeit- und Standby-Modus
  • Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 50 Proben
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung
  • Inklusive Schaumstoffgestell für 12 mm-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3,6 mm
Drehzahlbereich 1.200 bis 2.400 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Stromstärke 1 A
Produkttyp Vortexmischer für mehrere Röhrchen
Steckertyp EU-Stecker
Abmessungen (L x B) 24,10 x 38,40 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16,00 in.
Höhe (metrisch) 40,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,50 in.
Länge (metrisch) 24,10 cm
Breite (metrisch) 38,40 cm
Beschreibung Vortexmischer, für mehrere Röhrchen, VXMTAL, EU
Modell VXMTAL