Learn More
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel
Artikelnummer. 11466437
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
Abmessungen (T x B x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
11466437 26 l 570 x 385 x 300 mm 1 Stück
11446437 12 l 390 x 385 x 270 mm 1 Stück
11456437 18 l 570 x 385 x 270 mm 1 Stück
11436437 5 l 215 x 385 x 270 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11466437 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. SBB AQUA 26 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 €
    1660.37 € / 1 Stück
    Sparen 119.63 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgt für einen gleichmäßigen und kontinuierlichen 100 °C-Betrieb. Das Grant Instruments™ SSB Aqua Plus analoge Siedebad kocht nicht über und erzeugt keine Spritzer oder übermäßigen Dampf.
  • Der einstellbare Energieregler sorgt für ein gleichmäßiges Sieden
  • Niveaukonstanter für gleichbleibenden Flüssigkeitsfüllstand
  • Fester Thermowächter -unabhängige Sicherheitsfunktion
  • Einfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung
  • Robustes und zuverlässiges Design, das dem täglichen Verschleiß standhält
  • Verschiedene Größen für individuelle Anwendungen
  • Tropffreier Polycarbonat-Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • 3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 26 l
Temperaturbereich 100 °C
Heizleistung 2000 W (230 V), 1350 W (120 V)
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (T x B x H) 570 x 385 x 300 mm
Spannung 230 V