Learn More
Grant Instruments™ Analoges Ultraschallbad
Artikelnummer. p-8014604
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 11420998
Brand: Grant Instruments™ XUBA1
Only null left
Add to basket
Add to basket
Gewährleisten einen hohen Standard an zuverlässiger und effektiver Ultraschalltechnologie. Beim Grant Instruments™ XUBA Analogen Ultraschallgerät sind die M2 Reinigungslösung, ein Edelstahlkorb und ein Deckel aus ABS-Kunststoff standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Hervorragende Ultraschallbäder für Einsteiger
  • Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 bis 70°C auf dem XUBA3
  • Schnelle, gründliche, einfache und sichere Reinigung und Verarbeitung verschiedener Geräte, Komponenten und Lösungen
  • Edelstahlkorb und Deckel aus ABS-Kunststoff standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Eine Flasche mit M2 Ultraschallreinigerlösung ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Das Bedienfeld ist auch mit Handschuhen einfach zu bedienen
  • Zeitsteuerung von 0 bis 15 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zeitschaltuhr 0 bis 15 min
Spannung 230 V
Kapazität (metrisch) 1,5 l
compliance-icons
Product Identifier
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID