Spezifikation
| Orbit | 3,5 mm |
| Drehzahlbereich | Ein-Modus: 300 bis 2500 U/min, Touch-Modus: 300 bis 3500 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten |
| Produkttyp | Vortexschüttler |
| Anzahl Positionen | 2 |