Learn More
GVS™ Analytischer Trichter
Artikelnummer. 32177367
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
32177367 47 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32177367 Lieferant GVS™ Lieferanten-Nr. 10497509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 €
    269.22 € / 50 Stück
    Sparen 23.78 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analytical Funnels sind Einweg-Filter- und Kultivierungsgeräte mit vorsterilisiertem 100 ml Filter und Kultivierung mit abnehmbarer Nitrocellulosemembran. Zur Überwachung von Schadstoffen in Flüssigkeitsproben. Nach dem Filtern der Probe wird Nährstoff-Flüssigmedium hinzugefügt und die Einheit in eine Petrischale für die Kultivierung umgewandelt.
Beschreibung
Eine vollständige Systemlösung für die Vorbereitung der Flüssigkeitsproben mit gemessenem Filtertrichter, Boden, Pad, Membran, abnehmbarem Deckel und Stopfen.
  • Analytischer Trichter: Die Membran kann entfernt und in eine Petrischale übertragen werden.
  • Mikrobiologischer Monitor: Die Membran ist an der Einheit befestigt.
  • Einmalgebrauchs-vorsterilisierte Filtereinheiten mit geschweißten festen Membranen und Kultivierungsgeräten 47 mm oder 56 mm Nitrocellulose-Membran, steril, für schnellere Durchflussraten.
  • Da keine Entzündung oder Sterilisation nötig ist, GVS schneiden Monitore mehrere Schritte aus dem Testprozess heraus und sparen Ihrem Labor bis zu 70 % Vorbereitungszeit.
  • Diese einsatzbereiten 100-ml-Geräte eignen sich zur Überwachung von Schadstoffen in allen Probentypen, von Rohstoffen bis hin zu Fertigprodukten.
Merkmale und Vorteile:
  • Schnelltestung: Da zwischen den Proben keine Trichter sterilisiert oder die Basis gefiltert werden muss, kann die Testzeit um bis zu 70 % verkürzt werden
  • Keine Entzündung erforderlich: Eine kombinierte Filtrationseinheit minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • All-in-One-System: Die Filtrationseinheit lässt sich leicht in eine Petrischale umwandeln, die beschriftet und für die Kultivierung inkubiert werden kann
  • Reduzierte Kontamination: Einwegmaterialien eliminieren Kreuzkontamination zwischen Trichter und Membran praktisch
  • Reproduzierbare Ergebnisse: All-in-One-Filtrationseinheit verringert die Wahrscheinlichkeit externer Fehler
  • Einfache Handhabung: Gebrauchsfertige, vorsterilisierte Monitore sind einfach zu bedienen
Anwendungen:
Mikrobiologische Analyse von: Trinkwasser, Bier und Wein, Abwasser, Milchprodukten, Erfrischungsgetränken, anderen Flüssigkeitsproben
Siehe das YouTube-Video 'GVS Life Sciences Microbiology Testing mpg' für weitere Details zur Nutzung.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Rasterfarbe Schwarz/Weißes Raster
Enthält Einzeln verpackt
Menge 50
Größe (metrisch) Raster 47mm
Typ Analytischer Trichter
Durchmesser (metrisch) 47 mm