Learn More
Abeba™ Anatomische 32125 Schuhe
Artikelnummer. 15649984
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15649984 46 1 Paar
15649974 36 1 Paar
15659974 37 1 Paar
15669974 38 1 Paar
15679974 39 1 Paar
15689974 40 1 Paar
15699974 41 1 Paar
15609984 42 1 Paar
15619984 43 1 Paar
15629984 44 1 Paar
15639984 45 1 Paar
15659984 47 1 Paar
15669984 48 1 Paar
15679984 49 1 Paar
15689984 50 1 Paar
15699984 51 1 Paar
15609994 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15649984 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 32125/46
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen. Stahlzehenkappe.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofaser schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3582)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
  • Velcro-Klettverschluss
  • Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
  • Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Farbe Schwarz
Material Mikrofaser
Größe 46
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 32125
Zehenmaterial Stahl