Learn More
Abeba™ Anatomische 32130 Schuhe
Artikelnummer. 15200935
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15200935 38 1 Paar
15620355 36 1 Paar
15280925 36 1 Paar
15630355 37 1 Paar
15640355 38 1 Paar
15650355 39 1 Paar
15660355 40 1 Paar
15670355 41 1 Paar
15230935 41 1 Paar
15680355 42 1 Paar
15690355 43 1 Paar
15600365 44 1 Paar
15260935 44 1 Paar
15610365 45 1 Paar
15620365 46 1 Paar
15630365 47 1 Paar
15290935 47 1 Paar
15640365 48 1 Paar
15200945 48 1 Paar
15210945 49 1 Paar
15220945 50 1 Paar
15607678 51 1 Paar
15617678 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15200935 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 32130/38
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen. Stahlzehenkappe.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
  • Velcro-Klettverschluss
  • Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 38
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 32130
Zehenmaterial Stahl